Drucken
Strömungsprüfer
Lieferant: DRAEGER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CH00216
151-0187EA 111 EUR
151-0187
Strömungsprüfer
Lecksuchsysteme Gas-Lecksuchsysteme
Dieser Strömungsprüfer für Spezialanwendungen eignet sich für alle Anwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung von Luftströmungen.
Lieferumfang: Lieferung komplett in einem Kunststoffkoffer mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung.