Drucken
Strömungsprüfer, Flow Check
Lieferant: DRAEGER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
6400761
151-0208EA 659 EUR
151-0208
Strömungsprüfer, Flow Check
Lecksuchsysteme Gas-Lecksuchsysteme
Ein kleines Heizelement im Kopf des Gerätes erhitzt ein speziell entwickeltes, höher-molekulares Alkoholgemisch.
Beim Austritt in die Umgebungsatmosphäre kondensiert die Flüssigkeit zu einem Nebel. Ursprung, Verlauf und Geschwindigkeit feinster Luftströmungen können auf diese Weise mit dem bloßen Auge identifiziert werden.
Lieferumfang: Supplied in a black plastic carrying case with a rechargeable battery pack and a pack of three atomisation cartridges. There is also plenty of space in the carrying case for the battery charger, spare battery and the adapter for the in-car cigarette lighter. The charging device must be ordered separately.