Drucken
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
17811-1AMP
17811-1AMPEA 126 EUR
17811-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, Lipid Standards: Triglyceride Mixtures
Standards Organische Standards
Verpackung: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0) Trilaurin (C12:0) Trimyristin (C14:0) Tripalmitin (C16:0)