Drucken
Vakuumcontroller
Lieferant: VACUUBRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
20683160
181-1030EA 1700 EUR
181-1030
Vakuumcontroller
Pumpen Vakuum-Controller
Model CVC 3000:Vollelektronisches, vielseitig einsetzbares Vakuum-Mess- und -Regelgerät. Der Controller verfügt über einen kapazitiven, im Gerät integrierten Absolutdruck-Aufnehmer aus Aluminiumoxid-Keramik sowie ein integriertes Belüftungsventil, Schaltausgänge für ein Saugleitungsventil und ein Kühlwasserventil. Er bietet eine erhebliche Arbeitserleichterung und erlaubt eine umweltschonende Arbeitsweise bei gleichzeitiger Schonung der Proben, Rückgewinnung der Lösemittel, Reduzierung von Aufschäumen und Siedeverzug. Auch bei unbekannten Gemischen und Drücken kann die optimale Vakuumeinstellung einfach und schnell gefunden werden.
  • Regelt bedarfsorientiert Prozessvakuum, Kühlwasser, Belüftung
  • Intuitive Menüsteuerung über Grafik-Display mit analoger und digitaler Vakuumanzeige
  • Selbstkonfigurierend: Einfach anschließen; der Controller erkennt VACCUBRAND NT Pumpen, Vakuumventile und Kühlwasserventile sowie externe Sensoren mit VACUU-BUS
  • Voreingestellte Funktionen für viele Anwendungen z. B. Trockenschrank, Filtration etc.
  • Siedepunkt-Automatik für Rotationsverdampfer: Vollautomatisch – ohne Parameter-Eingabe (in Verbindung mit VARIO NT-Pumpen)
Suction line and coolant water valve: connection socket 5-pin, EN 60130-9.
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören der Vakuum-Controller mit Fuß, Netzteil, Kabel mit länderspezifischem Stecker und Betriebsanleitung.