Drucken
Wasserstrahlpumpe
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
159600
181-9100EA 49.8 EUR
181-9100
Wasserstrahlpumpe
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
Grau, PP Wasserstrahlpumpe, zur Erzeugung von Vakuum und zum Absaugen von Flüssigkeiten und Dämpfen (ggf. Saugvorlage bzw. Kühlfalle vorschalten).
  • Sehr niedriger Wasserverbrauch (190 l/h bei 3,5 bar Fließdruck)
  • Konstanter Enddruck (16 mbar bei 12 °C Wassertemperatur)
  • Hohes Saugvermögen, ~400 l Luft pro Stunde (gegen Atmosphärendruck, 12 °C Wassertemperatur, 3,5 bar Fließdruck)
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit, da die zu fördernden Medien nur mit PP, FKM und PTFE in Berührung kommen
  • Dauergebrauchstemperatur bis max. 80 °C
Lieferumfang: Umfasst die Wasserstrahlpumpe und für den Wasseranschluss: eine Überwurfmutter R 3/4", ein Reduzierstück R 1/2", und Schlauchanschluss (Olive) mit Außen-Durchmesser 10-12 mm. bzw. für den Vakuumanschluss: Olive mit Außen-Durchmesser 6-9 mm, abschraubbar mit Schraubkappe GL 14.