Drucken
Spannringe für Kleinflansch-Verbindungen
Lieferant: VACUUBRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 20.4 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Spannringe für Kleinflansch-Verbindungen
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Zur Fixierung und mechanischen Pressung der Dichtringe.
Aluminium oder Edelstahl, rostfrei.
  • Aluminium-Spannringe mit Flügelmutter zur Schnellverbindung ohne Werkzeug
  • Edelstahl-Spannringe zur Montage mittels Imbusschrauben; für Anwendungen, wo Korrosion auftreten kann, eine geringe Gasabgabe und besonders saubere Bedingungen gefordert sind
  • Systemkomponenten für eine Vielzahl von Verbindungen