Drucken
Außen-Zentrierringe für Kleinflansch-Verbindungen
Lieferant: VACUUBRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 9.8 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Außen-Zentrierringe für Kleinflansch-Verbindungen
Versiegeln Dichtringe
Die Zentrierung durch Außen-Zentrierringe erfolgt am Außendurchmesser des Kleinflansch, der Dichtring wird in einen Radius innen eingepresst.
  • NBR-Dichtringe sind von ca. −25 bis +80 °C; die FPM-Dichtringe von −40 bis ca. +150 °C einsetzbar
  • Durch die Außenzentrierung kann jeweils der gleiche Ring für 2 Nennweite verwendet werden
  • Vakuumseitig sind keine Spalträume vorhanden
PBT, mit Dichtringen aus NBR oder FPM.