Drucken
Schläuche, PVC, mit Kleinflanschen
Lieferant: VACUUBRAND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 126 EUR
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Schläuche, PVC, mit Kleinflanschen
Schläuche Vakuum-Schläuche und Druck-Schläuche
PVC.
  • Resistant to most chemicals
  • Assembly and disassembly are simple and easy
  • Safe, vacuum-tight connection when used with optional centring and clamping rings
Mit eingelegter Edelstahl-Stützspirale und beidseitig montierten Kleinflanschen aus Aluminium.