Drucken
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Monolinuron
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
19000-50MG
19000-50MGEA 68.9 EUR
19000-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Monolinuron
Standards Organische Standards
Monolinuron CRM kann auch wie unten angegeben verwendet werden: Bestimmung von 252 Pestiziden, die aus Oberflächenwasserproben durch Festphasenextraktion (SPE) unter Verwendung von Flüssigchromatographie-Quadrupol-Orbitrap-Tandem-Massenspektrometrie mit hoher Auflösung extrahiert wurden. Extraktion von 13 Pestiziden aus vier Grundwasser- und drei Flusswasserproben unter Verwendung des mesoporösen Feststoffs MSU-1 auf Siliciumdioxidbasis als Sorbens für ihre Festphasenextraktion (SPE), gefolgt von einer Bestimmung mittels Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie-Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie (UHPLC-QqQ-MS/MS). Entwicklung und Validierung einer UHPLC-Diodenarray-Detektionsmethode (DAD) zur gleichzeitigen Bestimmung von Harnstoff- und Tebuthiuron-Herbiziden in vier frischen Gemüseproben. Multirückstandsanalyse von 50 Herbiziden in 51 Getreideproben von Soja, Mais und Weizen mittels Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie-Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie (UPLC-ESI-MS). Extraktion von 109 Pestizidrückständen verschiedener chemischer Klassen aus 345 Tomatenproben mittels modifizierter QuEChERS-Methode und deren Bestimmung mittels Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS). Gleichzeitige Analyse von 238 Pestiziden und 78 Tierarzneimitteln in 80 Kuhmilchproben mittels ultraschneller Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UFLC-MS/MS) und Gaschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS).
Zertifizierungen: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen.
Achtung! Bitte beachten: P260 - P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P314