Drucken
Destillationskolonne, Vigreux
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 59.7 EUR
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Destillationskolonne, Vigreux
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Luftgkühlte Rektifikationskolonne abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.