Distilling bridge with Liebig condenser, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
DA1/22
201-0607EA
169
EUR
201-0607
Distilling bridge with Liebig condenser, Quickfit®
Destillationsbauteile
Destillierbrücken