Drucken
Gaswaschflaschen nach Drechsel, VitraPOR®
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
41101 41100 41102 41103 41104
201-1901EA 56.3 EUR
201-1901 201-0922 201-0923 201-0924 201-0925
Gaswaschflaschen nach Drechsel, VitraPOR®
Flaschen Gaswaschflaschen
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit PBT-Schraubverschlüssen.
  • Mit Glasfilterplatte Porosität 1 (Plattendurchmesser 25 mm)
  • Alle Systemkomponenten können separat bestellt werden.
  • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Bestehend aus Gaswaschflasche mit Schraubkappe DIN GL 45 und 2 Schlauchanschlüssen mit PP Schlaucholiven.