Drucken
Multiple adapters
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
05010011 05010022 05010033 05010044
201-2215EA 28.7 EUR
201-2215 201-2218 201-0337 201-2216
Multiple adapters
Destillationsbauteile Mehrhalsaufsätze
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit 2 Normschliff-Hülsen und einem Normschliff-Kern. 2 parallele Hälse.