Drucken
Destillierbrücken, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
SH2/33
201-8692EA 56.7 EUR
201-8692
Destillierbrücken, Quickfit®
Destillationsbauteile Destillierbrücken
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Used in destillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode.