Drucken
1-Pentanol 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
20791.292EA 64.4 EUR
20791.292
1-Pentanol 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 137.9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –79 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=9487bb8d9c7e4b8bcb7623bced2cd01eff5b1e81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Boiling point 137 - 139 °C
Density (20/4) 0.813 - 0.817
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm