Drucken
Reaktionsgefäße, 0,5 ml
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
780507
211-2612EA 54.1 EUR
211-2612
Reaktionsgefäße, 0,5 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, autoklavierbar, mit anhängendem Deckel.
  • Zentrifugierbar bis 10 000×g
  • Flache, durchstechbare Deckel
  • Deckel schließen dicht, sind aber leicht zu öffnen