Drucken

Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

21191.364EA 51.8 EUR
21191.364 21191.450
Ammoniaklösung 25%, TECHNICAL
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Siedepunkt: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57.5 °C
Dichte: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 24 - 26 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR