Drucken
Bechergläser, niedrige Form
Lieferant: SciLabware
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1000/03M 1000/30D 1000/34D 1000/38D 1000/11M 1000/02M 1000/04D 1000/06D 1000/10D 1000/14D 1000/18D 1000/20D 1000/22D 1000/28D 1000/05M
213-0010EA 64.2 EUR
213-0010 213-0268 213-0022 213-0023 213-0015 213-0009 213-0011 213-0013 213-0014 213-0016 213-0017 213-0018 213-0019 213-0020 213-0012
Bechergläser, niedrige Form
Becher
PYREX® Borosilikatglas, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss, weißen Graduierungen und Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: ISO 3819 und DIN 12331 - Bechergläser 10000 ml supplementär zum ISO Bereich und Graduierungen sind ungefähr.