Drucken

Messbecher mit Griff

Lieferant: VITLAB
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 5.4 EUR
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Messbecher mit Griff
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.

Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR