Drucken
Erlenmeyer, graduiert, mit SVL-Schraubkappen
Lieferant: SciLabware
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1137/02M 1137/03D 1137/06M 1137/08D 1137/10M 1137/13M 1137/14M 1137/12M 1137/18M
214-0065EA 22.5 EUR
214-0065 214-0066 214-0067 214-0068 214-0069 214-0231 214-0232 BIBB1137/12M BIBB1137/18M
Erlenmeyer, graduiert, mit SVL-Schraubkappen
Kolben Erlenmeyerkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit schwarzer Phenol-Schraubkappe und PTFE-beschichteter Dichtung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache Reinigung
Mit weißer Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld.