Drucken

Methyldecanoat, Supelco®

Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

21479-1ML 21479-5ML
21479-1MLEA 68.3 EUR
21479-1ML 21479-5ML
Methyldecanoat, Supelco®
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Siedepunkt: 224
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 0.8724 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 94
MDL Number: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ccd05fc8b1d288c4644ba8b4dddd40fa093561&vid=12ccd05fc8b1d288c4644ba8b4dddd40fa093561&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR