Drucken
Flaschen, Enghals, Aluminium, mit Gewinde, CHEM 42™
Lieferant: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1434S1 1447B1 1447S1 6440S1
215-3857EA 10.9 EUR
215-3857 215-3855 TOUR1447S1 TOUR6440S1
Flaschen, Enghals, Aluminium, mit Gewinde, CHEM 42™
Flaschen Metallflaschen
Reinaluminium (99,5 %).
  • Hohe mechanische Leistung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Vollständig wiederverwertbar
Geeignet für die Lagerung und den Transport von hoch aggressiven Flüssigkeiten.