Drucken

Silbersulfat 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

21592.154EA 389 EUR
21592.154 21592.234
Silbersulfat 98,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Siedepunkt: 1085
Melting Pt: 655
Dichte: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR