Drucken
Lager- und Spenderboxen
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
131900 131902
216-2847EA 258 EUR
216-2847 216-2848
Lager- und Spenderboxen
Boxen Spenderbehälter
PMMA, weiße Seitenflächen, transparente Frontscheiben.
  • Einfache Befüllung von oben und leichte Entnahme über die Frontklappe
  • Klare Frontscheiben für einfache Inhaltskontrolle
  • Deckel und Frontklappe reduzieren die Kontamination durch Staub oder andere Partikel
Ideal zur Lagerung und Entnahme einer Vielzahl von Kleinteilen wie z. B. Pipettenspitzen, Reaktionsgefäßen, Einwegspritzen, Kanülen etc.