Drucken
Graduierte Weithalsflaschen, PE, mit Schraubkappe und Innenverschluss
Lieferant: KARTELL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
410
216-2994EA 659 EUR
216-2994
Graduierte Weithalsflaschen, PE, mit Schraubkappe und Innenverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
Die qualitativ hochwertigen Weithalsflaschen aus PE (Hauptkörper und Innenverschluss) haben eine Schraubkappe aus PP.
  • Verwendbar für Nahrungsmittel nach EC Verordnung 10/2011
  • Durchscheinend
  • Markierungspunkte auf Schulter und Verschluss sichern ein manipulationssicheres Verschließen mithilfe von Markierungen und Versiegelungen.
Graduierte Flaschen für Flüssigkeiten und Pulver. Abfallende Schultern reduzieren das Anhaften von Resten. Eingegossene Graduierungen.
Zertifizierungen: Nach EC Vorgaben 10/2011. Migrationsprüfung Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung verfügbar.