Drucken
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), weißer Feststoff, hohe Viskosität, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
217274-250
217274-250EA 68.7 EUR
217274-250
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), weißer Feststoff, hohe Viskosität, Millipore®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Substrate for cellulase
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4