Drucken
Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: VITLAB
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
41094 41194 41294 41394 41494 41594 41694 40894
221-0152EA 6.2 EUR
221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157 221-0158 221-1417
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet
Mit glatten Innenflächen.