Drucken
Zellulose, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
22183-1KG-F
22183-1KG-FEA 146 EUR
22183-1KG-F
Zellulose, Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3 g/mol
Melting Pt: 260…270 °C
Dichte: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f870c24ea2988b018e9f30a34edd39a13db12e&vid=29f870c24ea2988b018e9f30a34edd39a13db12e&prid=web&clid=SAPDAM