Drucken
Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®
Lieferant: KNF
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 1765 EUR
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Chemikalienbeständige Membran-Dosierpumpe Simdos®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Einfache, benutzerfreundliche und kompakte Dosierpumpe.
Anwendung: Flüssigkeitmessung.
  • Großer Bildschirm und intuitive Benutzeroberfläche mit Dropdown-Menüs, einfache Kalibrierung
  • Ein-Tasten-Programmierung
  • Anpassbar an Flüssigkeitseigenschaften
  • Extern angeordneter Pumpenkopf zum besseren Schutz der elektronischen Komponenten
  • Selbstansaugend bis zu 3 mCE, kann trocken laufen
  • Dosiervolumen 1 bis 100 ml/min
  • Dosierreproduzierbarkeit ±1%
  • Vereinfachte Dosierprogrammierung von 1 bis 1000 ml
  • Dispensiervolumen 1 bis 1000 ml
  • Maximaldruck: 6 bar
  • Maximale Viskosität: 150 cS
  • Förderleistung von 0,03 bis 100 ml/min
  • Druckhöhe 60 mWg, Saughöhe 2 mWg bzw. 3 mWg
  • Einfacher Austausch der Transfermembran durch Aktivierung des Wartungsbefehls im Betriebsprogramm
  • Platzsparendes Design
Pumpenköpfe erhältlich in PP, PVDF oder PTFE - Membrane erhältlich in PTFE, Ventile in FFKM.
Die Flussrate kann entweder manuell (Version S) oder beides, manuell und über eine externe Steuereinheit wie auch über eine RC232 Schnittstelle (Version RCP) eingestellt werden
S Version:
Manuelles Steuern durch Drehknopf
RC Version:
Gesteuert durch Drehknopf
Analoge Ansteuerung (0 - 10 V, 0 - 100 mA, 4 - 20 mA from 0 - 100 %)
Start/Stop über digitalen Eingang (TTL); Reset/Befüllen über digitalen Eingangl (TTL)
Ausgangsignal
Steuerkabel (RC-Version) enthalten; Steuerpedal optional verfügbar
Bestellinformation: Pumpenkopf ist in verschiedenen Materialien verfügbar.