Drucken
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, TECHNICAL, mittlere Viskosität
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
22525.296EA 121 EUR
22525.296
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, TECHNICAL, mittlere Viskosität
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Viscosity (25°C; 2 %; water) 300 - 600 mPa.s
Water Max. 8 %