Drucken
Cetrimoniumbromid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
22610.132EA 19.9 EUR
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
Cetrimoniumbromid ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Cetrimoniumbromid
Formel: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Melting Pt: 237…243 °C
Flash-Pt: 244 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011772
CAS-Nummer: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm