Drucken
Rückschlagventile
Lieferant: Brand
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
134002
229-3311EA 5 EUR
229-3311
Rückschlagventile
Ventile Rückschlagventile
HDPE, transparent. Verhindern Rückfluss. Ventilplättchen aus FKM nicht für Überdruck geeignet.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit konischen Enden zur sicheren Schlauchbefestigung