Drucken
Laborlöffel mit Spatelstiel
Lieferant: BOCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3392 3391 3393 3394 3390
231-1065EA 8.5 EUR
231-1065 231-1064 231-1066 231-1067 231-1063
Laborlöffel mit Spatelstiel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung