Drucken
Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 45
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
45.60
233-2211EA 10.4 EUR
233-2211
Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 45
Rasiermesser und Klingen
Industrieklinge für Sicherheitsmesser und Cutter.
  • Zweiseitiger Schliff
  • Einfach-Facette
  • 4-fach nutzbare Klinge
Montierbar in:
ARGENTAX CLEVERCUT
SECUMAX EASYSAFE
SECUPRO OPTISAFE
SECUNORM HANDY
SECUNORM HANDYCUT
SECUNORM 175