Drucken
Clioquinol, Calbiochem®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
233165-1
233165-1EA 71.5 EUR
233165-1
Clioquinol, Calbiochem®
Clioquinol
Formel: C₉H₅ClINO
MW: 305.5
Siedepunkt: 365
Melting Pt: 183…184 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006787
CAS-Nummer: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05052