Drucken

Vanillinazin, Sigma-Aldrich®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

235628-5G
235628-5GEA 159 EUR
235628-5G
Vanillinazin, Sigma-Aldrich®
Vanillinazin
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₄
MDL Number: MFCD00008364
CAS-Nummer: 1696-60-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f65aa324a7daa10422aa122ebce585f5ff290c&vid=b0f65aa324a7daa10422aa122ebce585f5ff290c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR