Drucken
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
239779-100
239779-100EA 149 EUR
239779-100
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Millipore®
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207.29 g/mol
Melting Pt: 320
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063