Drucken
Cell Viability Reagent Kits für Beckman Coulter Vi-CELL® Systeme
Lieferant: CELL VIABILITY
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2400101 2400102
2400101.EA 1290 EUR
2400101. 2400102.
Cell Viability Reagent Kits für Beckman Coulter Vi-CELL® Systeme
Tests Zelltests
Die Cell Viability Reagent Kits wurden speziell für die Verwendung mit dem Beckman Coulter Vi-CELL® Cell Viability Analyser entwickelt. Die Cell Viability Reagent Kits sind sowohl kosteneffizient als auch nachweislich von gleicher Qualität und Leistung wie die Beckman Coulter Vi-CELL® Kits.
Der Vi-CELL® Cell Viability Analyser ist ein automatisches Gerät, das die Bestimmung der Zellviabilität nach der Trypanblau-Ausschluss-Methode durchführt. Diese Daten sind wichtig für die Überwachung des Grundzustands von Gewebe und Zellkulturen in Bioreaktoren. Die Anwendungen für Zell- und Gewebekulturen in der Life-Science-Forschung, einschließlich der Herstellung von rekombinanten Proteinen und Biopharmazeutika, erfordern ununterbrochen Informationen zur Zellviabilität. Der Vi-CELL automatisiert die weithin anerkannte Trypanblau-Zellausschluss-Methode, die früher mit einem Lichtmikroskop und einem Hämacytometer durchgeführt wurde.
Vi-CELL® ist eine eingetragene Marke von Beckman Coulter Inc.
Lieferumfang: Das Cell Viability Reagent Single Kit (entspricht einem Beckman Coulter Vi-CELL® Single Pak, Artikelnummer 383260) umfasst eine Reagenzien-Packung, die in das Vi-CELL® Gerät passt, und einen Beutel mit 200 Probenbechern. Das Cell Viability Reagent Quad Kit (entspricht einem Beckman Coulter Vi-CELL® Quad Pak, Artikelnummer 383722) umfasst vier Reagenzien-Packungen, die in das Vi-CELL® Gerät passen und 4× 200 Probenbecher.