Drucken
VWR®, Schutzhüllen für Klemmfinger
Lieferant: VWR Collection
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
241-0152EA 64 EUR
241-0152 241-0153
VWR®, Schutzhüllen für Klemmfinger
Überzüge
Diese Schutzabdeckungen für Klemmbacken bestehen aus rotem Vinyl.
  • Gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Werden einfach über die Klemmbacken gestreift
  • Zum Schutz der eingespannten Utensilien
Passend für VWR®-Klemmen mit Klemmfingern.