Drucken
Flexstativ
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2670
241-7510EA 37.6 EUR
241-7510
Flexstativ
Stative
Fuß aus Zinkdruckguss, mit flexibler 300 mm langer Dreifingerklemme, vernickeltes Messing.
  • Sicherheitsbasis, 85 mm Durchmesser, für die feste, unbewegliche Positionierung
  • Klemmenspannweite 0 bis 40 mm
  • Die Finger der Klemme sind zum Schutz der festgeklemmten Gegenstände kunststoffbeschichtet