Drucken
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
24128.297EA 120 EUR
24128.297
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, gereinigt
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81 g/mol
Melting Pt: 677
Dichte: 1.926 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %