Drucken
Magnesiumacetat Tetrahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2424-01EA 376.7 EUR
2424-01
Magnesiumacetat Tetrahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Melting Pt: 80
Dichte: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay ((CH₃COO)₂Mg·4H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Appearance (colorless, deliquescent solid)
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs