Dihydrocytochalasin B, Calbiochem®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
250225-1
250225-1EA
157
EUR
250225-1
Dihydrocytochalasin B, Calbiochem®
Dihydrocytochalasin B
Formel:
C₂₉H₃₉NO₅ MW: 481.63 g/mol Melting Pt: 198…203 °C |
CAS-Nummer:
39156-67-7 EINECS: 254-324-4 |