Drucken
Quecksilber(II)iodid 99, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
25402.155EA 0 EUR
25402.155 25402.235
Quecksilber(II)iodid 99, TECHNICAL
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354
Melting Pt: 259
Dichte: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %