Drucken

Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

2616.9600EA 0 EUR
2616.9600
Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR