Drucken
Multiple Adapters
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 29.8 EUR
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Multiple Adapters
Destillationsbauteile Mehrhalsaufsätze
DURAN®, borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei geschliffenen 29/32-Buchsen und einem 29/32-Kegel mit geschliffenem Standard. Seitlicher Hals im Winkel von 105° nach oben geneigt.