Drucken
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 80.2 EUR
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063214
CAS-Nummer: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7