(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
27483-1ML-F
27483-5ML-F
27483-1ML-FEA
80.2
EUR
27483-1ML-F
27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronellol
Formel:
C₁₀H₂₀O MW: 156.27 g/mol Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS-Nummer: 7540-51-4 EINECS: 231-415-7 |