Drucken
Natriumnitrat 99, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
27950.298EA 50.9 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Natriumnitrat 99, GPR RECTAPUR®
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 308
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 99 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,1 %
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 0,02 %