Drucken
Natriumnitrat 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
27955.238EA 29.6 EUR
27955.238 27955.295 27955.460
Natriumnitrat 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Natriumnitrat
Formel: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Siedepunkt: 380
Melting Pt: 308
Dichte: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011119
CAS-Nummer: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 8.3
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
IO3 (Iodate) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO2 (Nitrite) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test